Learn More
Poly(N-vinylcarbazole), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10700985 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700985 25 g 25g
10367431 5 g 5g
10624872 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10700985 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329690250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25067-59-8
Formule moléculaire (C14H11N)n
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00134336
Clé InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
CID PubChem 15143
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(N-vinylcarbazole)
Couleur Blanc
Note relative au nom Secondary standard
Forme physique Poudre cristalline
Densité 1.2000g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 3% max.
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.683
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, dichloromethane,, dioxane, thf, toluene
Nom IUPAC 9-éthénylcarbazole