Learn More
Poly(N-vinylcarbazole), env. M.W. 90,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225710 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10225710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179030250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(N-vinylcarbazole)
Couleur Blanc
Note relative au nom Secondary standard
CAS 25067-59-8
Forme physique Poudre cristalline
Densité 1.2000g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 3% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire (C14H11N)n
Numéro MDL MFCD00134336
Synonyme 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
Clé InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC 9-éthényl-9H-carbazole
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
CID PubChem 15143