Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection Filet Poly-Net™ à maille étroite en polyéthylène haute densité
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Se fixe solidement sur la plupart des récipients de laboratoire de petit et grand diamètre
- Absorbe les impacts et réduit les bris
- Protections contre les éclats de verre
- Ce filet de protection résistant et résiliente en polyéthylène haute densité (PEHD) s’adapte parfaitement à la verrerie de laboratoire pour absorber les impacts, réduire les bris et protéger contre les éclats de verre
- Coupez simplement à la longueur souhaitée pour l’adapter à la plupart des récipients
- Utilisez des diamètres plus petits pour les instruments tels que les thermomètres, pipettes, électrodes, tubes et seringues
- Utilisez des diamètres plus grands pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes
Spécification
Spécification
| Type | Filet de protection Poly-Net |
| Couleur | Orange |
| Température (impériale) max. | 175°F |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| À utiliser avec (application) | Assure la protection de la verrerie de laboratoire |
| Matériau | Polyéthylène |