Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740701 500 g Flacon en verre 500g
10489890 5 g Flacon en verre 5g
10256963 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192185000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Couleur Blanc à gris
Note relative au nom Average M.W. 2.000
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Indice d’acide 0.1 mg KOH/g max.
Point d’ébullition 200.0°C
Point de fusion -31.0°C
Densité 1.0000g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair 230°C
Valeur hydroxyle 53 to 58 mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Indice de réfraction 1.4495 to 1.4515
Gravité spécifique 1
Viscosité 300 mm2/s (25°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble.
Eau 0.15% Max.