Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 4,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10665452 250 g Flacon en verre 250g
10092440 5 g Flacon en verre 5g
10675452 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10665452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192202500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Couleur Vert à jaune
Note relative au nom Average M.W. 4.000
Forme physique Liquide visqueux
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densité 1.0000g/mL
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520
Gravité spécifique 1
Viscosité 930 mm2/s (25°C)