Learn More
Poly(propylene glycol) average Mn 400, BLD Pharm™
Code produit 30945262
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30945262 500 g
30934685 25 g
30942388 1 kg
30940476 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30945262 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD148603500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Average Mn 400
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol) average Mn 400
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire C3nH6n+2On+1
Numéro MDL MFCD00084446
Quantité 500 g
SMILES NONE