Learn More
Poly(stirène sulfonate de sodium-p), M.W. moyen 70,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328550 100 g Flacon en plastique 100g
10012830 5 g Bouteille en verre 5g
10144800 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10328550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222271000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25704-18-1
Formule moléculaire (C8H7NaO3S)n
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Numéro MDL MFCD00084449
Clé InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Couleur Beige à Blanc
Note relative au nom Average M.W. 70.000
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols
Nom IUPAC 4-acide éthénylbenzènesulfonique ;hydrogène moléculaire ;sodium