Learn More
Poly(styrène), M.W. moyen 250,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337790 25 g Flacon en verre 25g
10657744 100 g Flacon en verre 100g
10636002 500 g Flacon en verre 500g
10002380 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10337790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178890250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-53-6
Formule moléculaire (C8H8)n
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(styrene)
Forme physique Granulés
Point de fusion 93.0°C
Densité 1.0500g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2CH(C6H5)-]n
Indice de réfraction 1.5916
Gravité spécifique 1.05
Merck Index 14, 8860
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Nom IUPAC styrène