Learn More
Poly(styrène-divinylbenzène), 1 % réticulé, maillage 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le poly(styrène-divinylbenzène) est utilisé dans le support de stratification pour la chromatographie. Il est également utilisé pour l’élimination des inhibiteurs phénoliques : l’hydroquinone, l’éther monométhylique de l’hydroquinone et le tert-butylcatéchol. Il est largement utilisé comme produit de conditionnement de colonne en chromatographie en phase liquide pour la séparation des ions organiques et inorganiques. Le polymère styrène-divinylbenzène est utilisé dans l’analyse des traces inorganiques pour la préconcentration de l’extraction en phase solide.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly (styrene-divinylbenzene) |
| Note relative au nom | 1% cross-linked |
| Forme physique | Billes |
| Quantité | 25 g |
| Dimensions de la maille | 100 to 200 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
RUO– À des fins de recherche uniquement