Learn More
Poly(styrène-divinylbenzène), 2 % réticulé, maillage 200-400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459930 500 g 500g
11439930 25 g 25g
11449930 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459930 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044708.36
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Préparation de résines de type Merrifield
Styrene-divinylbenzene Copolymer is used as packing material (solid phase) to determine the contamination of groundwater using solid phase extraction based method. It is widely used as column packing material in liquid chromatography for separation of both organic and inorganic ions.3 Styrene-divinylbenzene Copolymer is used in inorganic trace analysis for solid phase extraction preconcentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-70-7
Formule moléculaire C24H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 409.48
Numéro MDL 9003-70-7
Clé InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
CID PubChem 174664
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Poly (styrene-divinylbenzene)
Note relative au nom 2% cross-linked
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 200 to 400 Mesh
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; styrène
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.