Learn More
Poly(acide sulfonique de styrène), M.W. 75,000, 30 % p/v sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335377 100 g 100g
11345377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042653.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28210-41-5
Poly(styrene sulfonic acid) is used in water softening and to remove hard ions like calcium and magnesium. In the medical field, it is used as potassium binders in acute and chronic kidney disease. Its sodium salt is used as a superplastifier in cement, as a dye improving agent for cotton, as proton exchange membranes in fuel cell applications. It acts as a solid acid catalyst in organic synthesis. It is an antistatic resin used for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28210-41-5
Numéro MDL MFCD00165973
Synonyme 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (styrene sulfonic acid)
Note relative au nom M.W. 75,000
Couleur Ambré
Densité 1.1 g/mL
Quantité 100 g
Numéro UN UN2584
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30 % p/v sol. aqueuse
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(styrene sulfonic acid)