Learn More
Sel de sodium acide poly(styrène sulfonique), M.W. 75,000, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt |
| Couleur | Marron |
| Note relative au nom | M.W. 75,000 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Nom IUPAC | 4-ethenylbenzene-1-sulfonic acid |