Learn More
Poly(tétrafluoroéthylène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183810 250 g Flacon en plastique -
10173810 5 g Bouteille en verre 5g
10042400 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10183810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178932500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-84-0
Formule moléculaire (C2F4)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00084455
Synonyme PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(tetrafluoroethylene)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Densité 2.0000g/mL
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (-CF2CF2-)n