Learn More
Poly(tétrafluoroéthylène), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polytetrafluoroethylene |
| CAS | 9002-84-0 |
| Formule moléculaire | (CF2CF2)n |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | PTFE |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.02 |