Learn More
Poly(tétrafluoroéthylène), TRC
Code produit 30453496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7475001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Formule moléculaire (CF2CF2)n
Quantité 1 g
Synonyme PTFE
Poids moléculaire (g/mol) 100.02