Learn More
Poly(acétate de vinyle), ∽ M.W. 100,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523361 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10523361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183265000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl acetate)
Note relative au nom Average M.W. 101600
CAS 9003-20-7
Forme physique Billes
Densité 1.1800g/mL
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Formule linéaire [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Numéro MDL MFCD00084457
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916