Learn More
Poly(alcool de vinyle), 87,0-89,0 % hydrolysé, M.W. env. 13,000-23,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15274208 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15274208 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15274208 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180300010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Couleur Jaune à marron
Note relative au nom 88% Hydrolyzed, Average M.W. 22000
pH 4.5 to 6.5 (4% aq.sol)
CAS 9002-89-5
Forme physique Liquide après fusion
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
Cendre 1% max. (as Na2O)
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire (C2H4O)n
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Numéro MDL MFCD00081922
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Viscosité 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nom IUPAC éthénol
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
CID PubChem 11199
Pourcentage de pureté 87.0 to 89.0 mol% (degree of hydrolysis)