Learn More
Poly(alcool vinylique), 88 % hydrolysé, M.W. moyen 145,000 à 180,000, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly(vinyl alcohol) |
| Point de fusion | 230.0°C to 240.0°C |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in hot water. |