Learn More
Alcool polyvinylique, hydrolysé à 99-100 %, masse moléculaire approximative 124 000
Code produit 15560564 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15560564 25 g 25g
15540564 1 kg 1kg
15550564 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15560564 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.55€
    37.65€ / 25g
    Économisez 8.90€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
Quantité 25 g
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
RUO– À des fins de recherche uniquement