Learn More
Poly(alcool vinylique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11966971 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10083963 25 g Flacon en plastique 25g
10711244 500 g Flacon en plastique 500g
10276983 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11966971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396760025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Couleur Blanc à jaune
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Point de fusion 160.0°C to 240.0°C
Cendre 90%% (Na2O) max.
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Quantité 2.5 kg
Pourcentage de pureté 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Viscosité 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield