Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal
Code produit 10275872 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 à 11 mm
11 à 12 mm
12 à 14 mm
13 à 15 mm
15 à 17 mm
17 à 19 mm
18 à 20 mm
20 à 22 mm
23 à 25 mm
6 à 6,5 mm
9 à 10 mm
Conditionnement:
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10275872 15 à 17 mm 10 pièces
10382482 6 à 6,5 mm 10 pièces
10054083 9 à 10 mm 10 pièces
10591954 10 à 11 mm 10 pièces
10696453 11 à 12 mm 10 pièces
10542403 12 à 14 mm 10 pièces
10347752 13 à 15 mm 10 pièces
10163042 17 à 19 mm 10 pièces
10616843 18 à 20 mm -
10001922 20 à 22 mm 10 pièces
10033513 23 à 25 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10275872 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86780017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.37€
    4.13€ / 10 pièces
    Économisez 0.24€
    5% de réduction
En stock
Utilisez ces colliers de serrage en polyacétal Buerkle™ pour assurer une fixation sûre et fiable de la tubulure.
  • Colliers de serrage en polyacétal (POM)
  • Plusieurs diamètres disponibles
  • Le POM est blanc, stérilisable, élastique de façon permanente, hygiénique et ne rouille pas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau POM
À utiliser avec Tuyaux
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille de la tubulure 15 à 17 mm
Couleur blanc
Type de produit Collier de serrage