Learn More
Koflo Agitateurs en ligne montés en ligne en polyacétal
Code produit 11774139 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
89 mm
184 mm
286 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11774139 89 mm -
11724149 286 mm 10 pièces
11704149 184 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11774139 Fournisseur Koflo Code fournisseur 0466802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • Mélangeur en ligne
  • Mélangeur en ligne polyacétal usage unique
  • Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
  • Hélice polyacétal montée dans un tube polypropylène
  • Mélangeur
Spécification
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 89 mm
Type Agitateurs en ligne montés