Learn More
Koflo Agitateurs en ligne non montés en ligne en polyacétal
Code produit 11754109 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11754109 121 mm 10 pièces
11792653 127 mm -
11744109 152 mm 10 pièces
11764109 241 mm 10 pièces
11774109 254 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11754109 Fournisseur Koflo Code fournisseur 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • Mélangeur en ligne
  • Hélice en ligne polyacétal usage unique
  • Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
  • Hélice
Spécification
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (impériale) 4.8 in.
Longueur (métrique) 121 mm
Type Agitateurs en ligne non montés