Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Code produit 11457883
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) globale:
125 mm
245 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) globale Conditionnement
11457883 125 mm 1 pièce
11447883 245 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457883 Fournisseur Serva Electrophoresis™ Code fournisseur 4287402
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Pourcentage de gel 5%
Gel Thickness 0.65 mm
Type de gel IEF
Plage de pH 3 to 6
Séparation de Protéine
Quantité 5/Pk.
Longueur (métrique) globale 125 mm
Largeur (métrique) du gel 125 mm
Type de produit Page homogène
compliance-icons
Identifiant produit
  • SERVALY PRECOTES Range pH 3 - 6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide