Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Formule moléculaire | C3H3N |
| Synonyme | acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox |
| Quantité | 5 g |
| Clé InChI | NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=CC#N |
| Nom IUPAC | prop-2-ènenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 53.064 |
| CID PubChem | 7855 |
| Afficher plus |