Learn More
Polyacrylonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Formule moléculaire | (C3H3N)x |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 53.06 |