Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbants Chromabond PA Polyamide 6
Code produit 10236521 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10236521 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10236521 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730660
Spécification
Quantité 100 g
Type de produit Matériaux adsorbants Chromabond PA
Granulométrie 40 à 80 μm
Matériau Polyamide 6