Description
- Avec angle de décharge et bec verseur rotatif empêchant les gouttes
- Avec un bec verseur conique pour les bouteilles à ouverture étroite d'un diamètre de 6 à 8 mm
- Pièces en contact avec le milieu en PA conducteur d’électricité et en PTFE
- Fourni avec un adaptateur PA conducteur d'électricité pour filetage intérieur de 0,75 in
- Fermeture pour une étanchéité parfaite
- Particulièrement sans effort
- Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
- Résistant à la pression jusqu'à 2 bars à 20 °C (sans support de décharge ni passe-câble)
Spécification
Spécification
| Type | Robinet conducteur |
| Matériau | Polyamide |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| À utiliser avec (application) | Solvents |
| À utiliser avec (équipement) | Nearly all commercially available canisters and barrels with 0.75 in. outer threads or (with the supplied adapter) 0.75 in. inner threads |
| Contenu | Adaptateur en polyamide |
| Couleur | Black |