Learn More
RETSCH Billes de broyage en polyamide
Code produit 10197361 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10197361 0,9 mm 1 pièce
10456231 12 mm -
10176211 7 mm 1 pièce
10064821 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10197361 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0044
Expédition estimée: 21-09-2026
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 0,9 mm
À utiliser avec (équipement) mm 200 et mm 301
Matériau PA