Learn More
Acide polyanétholesulfonique sel sodique, qualité réactif, MP Biomedicals™
Code produit 11456322 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456322 500 g -
11426322 5 g -
11436322 25 g 25g
11446322 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11456322 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210292390
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 52993-95-0
Formule moléculaire (C10H11O4SNa)n
Numéro MDL MFCD00148427
Synonyme sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de la formule (250)n
Qualité Réactif
Forme physique Plein