Learn More
Polycaprolactone, MW ∼80 000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17138258 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17138258 100 g 100g
17231152 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17138258 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178301000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24980-41-4
Formule moléculaire (C6H10O2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00084404
Clé InChI XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC oxepan-2-one
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polycaprolactone
Point de fusion 60.0°C
Formule linéaire [-O(CH2)5CO-]n
Quantité 100 g