Learn More
Polycarbamate, TRC
Code produit 30424248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424248 10 mg 10mg
30417744 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30424248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69896010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64440-88-6
Formule moléculaire C10 H18 N4 S8 Zn2
Poids moléculaire (g/mol) 581.61
Synonyme Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di- (9CI), Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]dizinc, Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Bis-Dithane, Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylenebis(dithiocarbamate), Polycarbamate, TOC 3204, TOC 3204F
Nom IUPAC diméthylcarbamothioylsulfanyl-[2-(dimétylcarbamothioylsulfanylzinciosulfanylcarbothioylamino)étylcarbamothioilsulfanyl]zinc
SMILES CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Polycarbamate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2S4.2C3H7NS2.2Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;2*1-4(2)3(5)6;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);2*1-2H3,(H,5,6);;/q;;;2*+2/p-4
Poids de la formule 577.788