Learn More
Brand™ Dessiccateurs en polycarbonate
Code produit 10444641 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
195 mm
240 mm
300 mm
Diamètre (métrique) externe:
170 mm
235 mm
285 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
10444641 195 mm 170 mm 1 pièce
10202081 240 mm 235 mm 1 pièce
10212081 300 mm 285 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10444641 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 65805
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un couvercle en polycarbonate, une base en polypropylène et un plateau pour dessiccant. Les dessiccateurs en polycarbonate BRAND™ sont dotés d’un bouchon d’aération avec clapet anti-retour dans le couvercle et d’un joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK) compressé à vide pour assurer l’étanchéité entre le couvercle et la base. Légers et faciles à manipuler.
  • Comprend un couvercle en polycarbonate, une base en polypropylène et un plateau pour dessiccant.
  • Bouchon d’aération avec clapet anti-retour dans le couvercle.
  • Le joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK), compressé à vide, assure l’étanchéité entre le couvercle et la base.
  • Légers et faciles à manipuler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Couvercle en polycarbonate, base en polypropylène et plateau pour dessiccant
Type de produit Dessiccateur
Comprend Joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK)
Hauteur (métrique) 195 mm
Diamètre (métrique) externe 170 mm