Learn More
Masterflex™ Débitmètres en polycarbonate avec vanne
Code produit 15233767 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de débit:
4 à 50 l/min
De 0,1 à 1,2 LPM
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de débit Conditionnement
15233767 De 0,1 à 1,2 LPM 1 pièce
15223767 4 à 50 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15233767 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3290044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    126.84€ / 1 pièces
    Économisez 57.16€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-02-2027
Spécification
Type Débitmètre à section variable
Précision ± 4 % (pleine échelle)
Float Material Acier inoxydable
Pression nominale 100 psig
Gamme de débit De 0,1 à 1,2 LPM
À utiliser avec (application) Valve de réglage de précision pour un contrôle précis du débit sans fuite
Reproductibilité ± 1%
Température (métrique) 65°C