Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à pignon et charnière en polycarbonate
Code produit 11786577 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains non agités/à secouer de 22 et 28 L
Bains non agités/à secouer de 8 et 10 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11786577 Bains non agités/à secouer de 22 et 28 L 1 pièce
12758888 Bains non agités/à secouer de 8 et 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11786577 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur GL122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la zone du bain avec un couvercle à charnière qui ramène la condensation dans le bain. Le couvercle à pignon et charnière en polycarbonate Nickel Electro™ est transparent pour permettre de visualiser les échantillons.
  • Léger
  • Semi-transparent pour que les échantillons soient bien visibles
  • Optimisation de la zone du bain
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains non agités/à secouer de 22 et 28 L
À utiliser avec (application) Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie
Matériau Polycarbonate