Learn More
Cole-Parmer™ Outils de tension en polycarbonate
Code produit 11785049 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11785049 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785049 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0683007
Expédition estimée: 29-12-2026
Régler la tension de la lumière à très serré avec cet outil. L’outil de tension en polycarbonate Cole-Parmer™ est doté d’un réglage de tension réglable par cadran. Il suffit de serrer la poignée pour tirer l’attache à une tension prédéfinie et coupe
L’outil résistant aux chocs absorbe tous les chocs. Idéal pour les attaches de câble ou de câble de 18 à 175 lb. Aucune torsion nécessaire.
Spécification
Matériau Polycarbonate
À utiliser avec (application) Serrage uniforme ou travail en série, équipé d’un dispositif de coupe
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures (métrique) −40° à +85°C
Type de produit Outils tendeurs