Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur sous vide en polycarbonate
Code produit 30245652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
200 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
30245652 230 mm 1 pièce
30245647 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30245652 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 04706
Expédition estimée: 12-02-2027
Polycarbonate transparent offrant une excellente visibilité et une étanchéité à l'air optimale, ainsi qu'une résistance aux chocs et à la chaleur. (avec robinet d'arrêt et manomètre)
  • Vue dégagée. Il est facile de voir l'état des articles stockés et le moment de changer le gel de silice.
  • Type à joint sec avec joint torique. Sans risque de dépôts gras.
  • L'intensité la plus élevée dans la résine transparente. À peine cassé lors d'une chute.
  • La plaque en céramique présente une résistance à la chaleur, à la corrosion et est antiadhésive.
  • Caractéristiques des matériaux PC : bonne résistance à la traction, aux chocs et à la chaleur
  • Une plaque de rechange pour chaque type (PC-210/250 kg) est également disponible.
  • Le diamètre de la buse est de 9 mm.
Spécification
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Valve d’arrêt
Hauteur (métrique) 373 mm
Diamètre (métrique) interne 230 mm
Diamètre (métrique) externe 250 mm