Learn More
Polycizer 632, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipic acid, didecyl ester |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-29-25(27)21-17-18-22-26(28)30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 426.3709 |