Learn More
Polydatin, MedChemExpress
Description
Polydatin (Piceid), extracted from the roots of Polygonum cuspidatum Sieb, a widely used traditional Chinese remedies, possesses anti-inflammatory activity in several experimental models. Polydatin (Piceid) inhibits G6PD and induces oxidative and ER stresses.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polydatin |
| CAS | 27208-80-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22O8 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Piceid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 29 mg/mL (74.29 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(/C=C/C3=CC=C(O)C=C3)=CC(O)=C2.[(E)] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.38 |
| Afficher plus |