Learn More
Acrylate de polyester / méthacrylate, PEAM-1769, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492667
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15492667
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046351.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Recommandé pour une utilisation comme résine de base ou comme additif pour réduire la tension
Recommended for use as a base resin or an additive to reduce stress
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921214-61-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyester acrylate/methacrylate
Couleur Ambré
Note relative au nom PEAM-1769
Forme physique Liquide
Quantité 25 g