Learn More
Brady™ Étiquettes découpées en polyester pour imprimantes portatives
Code produit 17613215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17613215 19 mm 38 mm 1 pièce
17683205 12,7 mm 19 mm 1 pièce
17693205 12,7 mm 25,4 mm 1 pièce
17603215 19 mm 25,4 mm 1 pièce
17623215 19 mm 50,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17613215 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152098
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban en polyester pour imprimantes portatives à haute adhérence, adapté aux environnements à haute et à basse température.
Ces étiquettes découpées en polyester pour Brady™ Les imprimantes portables M210 et M211 sont homologuées UL, acceptées CSA et sans halogène (DIN VDE 0472 Partie 815).* .
*Les homologations concernent uniquement les matériaux blancs.
  • Résistantes à l’abrasion, à la chaleur élevée, à l’huile et au carburant
  • Haute adhérence
  • Conviennent aux basses températures, comme les congélateurs
Spécification
Type de produit Étiquette
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,08 mm
Dimensions (L x l) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Autoclavable Autoclavable
Finition Brillant
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) De -70°C à +110°C
Certifications/Conformité homologuées UL, homologuées CSA, DIN VDE 0472, partie 815
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, étiquetage des stocks et d’inspection
Quantité 91
Alternate Part Number M21-30-423