Learn More
Brady™ Étiquettes découpées en polyester pour imprimantes portatives
Tous les produits Brady ProduitsDescription
Ces étiquettes découpées en polyester pour Brady™ Les imprimantes portables M210 et M211 sont homologuées UL, acceptées CSA et sans halogène (DIN VDE 0472 Partie 815).* .
*Les homologations concernent uniquement les matériaux blancs.
- Résistantes à l’abrasion, à la chaleur élevée, à l’huile et au carburant
- Haute adhérence
- Conviennent aux basses températures, comme les congélateurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étiquette |
| Couleur | Noir sur blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211 |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 0,75 in |
| Largeur (métrique) | 19 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,003 in |
| Afficher plus |