Learn More
Brady™ Étiquettes découpées en polyester pour imprimantes portatives
Code produit 17693205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17693205 12,7 mm 25,4 mm 1 pièce
17683205 12,7 mm 19 mm 1 pièce
17603215 19 mm 25,4 mm 1 pièce
17613215 19 mm 38 mm 1 pièce
17623215 19 mm 50,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17693205 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152096
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban en polyester pour imprimantes portatives à haute adhérence, adapté aux environnements à haute et à basse température.
Ces étiquettes découpées en polyester pour Brady™ Les imprimantes portables M210 et M211 sont homologuées UL, acceptées CSA et sans halogène (DIN VDE 0472 Partie 815).* .
*Les homologations concernent uniquement les matériaux blancs.
  • Résistantes à l’abrasion, à la chaleur élevée, à l’huile et au carburant
  • Haute adhérence
  • Conviennent aux basses températures, comme les congélateurs
Spécification
Type de produit Étiquette
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,08 mm
Dimensions (L x l) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Autoclavable Autoclavable
Finition Brillant
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) De -70°C à +110°C
Certifications/Conformité homologuées UL, homologuées CSA, DIN VDE 0472, partie 815
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, étiquetage des stocks et d’inspection
Quantité 121
Alternate Part Number M21-17-423