Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pince en verre-polyester / pince à tige en acier
Code produit 10556823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Collier de serrage composite polyester-verre/tige en acier
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10556823 Collier de serrage composite polyester-verre/tige en acier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10556823 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06246510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.48€
    466.32€ / 1 pièces
    Économisez 151.16€
    24% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Spécification
Matériau Collier de serrage composite polyester-verre/tige en acier
À utiliser avec (équipement) Pour la fixation des couvercles sur les cuves de réaction et le montage sur support