Learn More
Brady™ Empreinte droite luminescente en polyester
Code produit 11771875 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Photoluminescent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11771875 Photoluminescent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11771875 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 055359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.75€
    9.06€ / 1 pièces
    Économisez 1.69€
    15% de réduction
En stock
Utilisez l'empreinte de pied droite phosphorescente en polyester avec l'empreinte de pied gauche pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence.
  • À utiliser conjointement avec le pied gauche pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence.
Spécification
Alternate Part Number B324 EMPREINTE DE PIED EN VINYLE - DROITE 12 in GLOW 1 PC
Certifications/Conformité ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, Résolution IMO A.752(18),, ISO/CD 15370, Comité de sécurité marine MSC.27(61), DIN 67 510 (Pièces 1 à 4) et normes PSPA 002 Partie 2. Conforme à OSHA 1910.37, Registre de la socie
Description Empreinte luminescente - pied droit
À utiliser avec (application) À utiliser conjointement avec un pied gauche pour créer un sentier visuel
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur 0,2 mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88.9 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Photoluminescent
Matériau Polyester