Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Étiquettes préimprimées personnalisées
- Brady™ Rouleau en polyester haute performance
Brady™ Rouleau en polyester haute performance
Code produit 11539253
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 m x 13 mm
30 m x 57 mm
30 m x 29 mm
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Bleu clair
Brun clair
Gris
Jaune
Marron
Noir
Ocre
Orange
Rose
Rouge
Transparente
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
43 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | Couleur | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11539253 | 30,48 m x 12,7 mm | Noir | 1 pièce |
| 11539233 | 30,48 m x 12,7 mm | Bleu | 1 pièce |
| 11599243 | 30,48 m x 12,7 mm | Marron | 1 pièce |
| 11559243 | 30,48 m x 12,7 mm | Vert | 1 pièce |
| 11579213 | 30,48 m x 12,7 mm | Transparente | 1 pièce |
| 11539213 | 30,48 m x 12,7 mm | Bleu clair | 1 pièce |
| 11579253 | 30,48 m x 12,7 mm | Gris | 1 pièce |
| 11548924 | 30 m x 13 mm | Ocre | 1 pièce |
| 11519243 | 30,48 m x 12,7 mm | Orange | 1 pièce |
| 11559203 | 30,48 m x 12,7 mm | Rose | 1 pièce |
| 11579233 | 30,48 m x 12,7 mm | Violet | 1 pièce |
| 11529253 | 30,48 m x 28,58 mm | Noir | 1 pièce |
| 11529233 | 30,48 m x 28,58 mm | Bleu | 1 pièce |
| 11519223 | 30,48 m x 12,7 mm | Blanc | 1 pièce |
| 11589243 | 30,48 m x 28,58 mm | Marron | 1 pièce |
| 11569213 | 30,48 m x 28,58 mm | Transparente | 1 pièce |
| 11549243 | 30,48 m x 28,58 mm | Vert | 1 pièce |
| 11529213 | 30,48 m x 28,58 mm | Bleu clair | 1 pièce |
| 11569253 | 30,48 m x 28,58 mm | Gris | 1 pièce |
| 11509243 | 30,48 m x 28,58 mm | Orange | 1 pièce |
| 11569233 | 30,48 m x 28,58 mm | Violet | 1 pièce |
| 11549203 | 30,48 m x 28,58 mm | Rose | 1 pièce |
| 11518924 | 30 m x 29 mm | Bleu ciel | 1 pièce |
| 11589223 | 30,48 m x 28,58 mm | Rouge | 1 pièce |
| 11589203 | 30,48 m x 28,58 mm | Brun clair | 1 pièce |
| 11549223 | 30,48 m x 28,58 mm | Jaune | 1 pièce |
| 11519253 | 30,48 m x 57,15 mm | Noir | 1 pièce |
| 11509223 | 30,48 m x 28,58 mm | Blanc | 1 pièce |
| 11519233 | 30,48 m x 57,15 mm | Bleu | 1 pièce |
| 11559213 | 30,48 m x 57,15 mm | Transparente | 1 pièce |
| 11579243 | 30,48 m x 57,15 mm | Marron | 1 pièce |
| 11539243 | 30,48 m x 57,15 mm | Vert | 1 pièce |
| 11519213 | 30,48 m x 57,15 mm | Bleu clair | 1 pièce |
| 11559253 | 30,48 m x 57,15 mm | Gris | 1 pièce |
| 11568924 | 30 m x 57 mm | Ocre | 1 pièce |
| 11599233 | 30,48 m x 57,15 mm | Orange | 1 pièce |
| 11539203 | 30,48 m x 57,15 mm | Rose | 1 pièce |
| 11559233 | 30,48 m x 57,15 mm | Violet | 1 pièce |
| 11579223 | 30,48 m x 57,15 mm | Rouge | 1 pièce |
| 11528924 | 30 m x 57 mm | Bleu ciel | 1 pièce |
| 11579203 | 30,48 m x 57,15 mm | Brun clair | 1 pièce |
| 11599213 | 30,48 m x 57,15 mm | Blanc | 1 pièce |
| 11539223 | 30,48 m x 57,15 mm | Jaune | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11539253
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
076650
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le B-569 adhère aux surfaces lisses avec la même durabilité que le B-595.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863 |
| Description | GlobalMark Ruban polyester haute performance |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Sensible à la pression |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Noir |
| Finition | Brillant |
| Format | Continue |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification des installations, marquage des tuyaux et des vannes |
| À utiliser avec (équipement) | GlobalMark Imprimante |
| Brillant | 80 unités Gardner |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Nb par paquet | 1 rouleau/boîte |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +212 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +100°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,003 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,019 mm |
| Dimensions (L x l) | 30,48 m x 12,7 mm |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Largeur (impériale) | 0,5 in |
| Largeur (métrique) | 13 mm |
| Afficher plus Afficher moins |