Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester
Code produit 13523320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Permanent Caoutchouc
Largeur (métrique):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Conditionnement:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’adhésif Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
13523320 Acrylique, Permanent 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
13563320 Acrylique, Permanent 48,26 mm 6,35 mm 1 BX
13533320 Permanent Caoutchouc 25,4 mm 12,70 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13523320 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.18€
    98.36€ / 1 pièces
    Économisez 39.82€
    28% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester sont idéales pour le suivi des actifs, l'étiquetage des codes-barres, des cartes de circuits imprimés, des composants et des équipements, des données et des télécommunications, des équipements électriques, l'identification générale, l'étiquetage des stocks et des inspections.
  • Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries.
Spécification
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Description Étiquettes en polyester pour imprimantes i3300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage de composants et d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
À utiliser avec (équipement) i3300, i5300, BBP33
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 1500 étiquettes/boîte
Quantité 1500/Bte
Forme Rectangle
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Répétition verticale (métrique) 28,60 mm
Dimensions (L x l) 25,40 x 50,80 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-17-423