Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester
Code produit 13563320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Permanent Caoutchouc
Largeur (métrique):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Conditionnement:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’adhésif Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
13563320 Acrylique, Permanent 48,26 mm 6,35 mm 1 BX
13523320 Acrylique, Permanent 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
13533320 Permanent Caoutchouc 25,4 mm 12,70 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13563320 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 361687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.06€
    272.21€ / 1 pièces
    Économisez 104.85€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester sont idéales pour le suivi des actifs, l'étiquetage des codes-barres, des cartes de circuits imprimés, des composants et des équipements, des données et des télécommunications, des équipements électriques, l'identification générale, l'étiquetage des stocks et des inspections.
  • Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Description Étiquettes en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des composants et équipements, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300, i5300
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie Jusqu’à 2 années d’utilisation en extérieur
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 2000 étiquettes/boîte
Quantité 2000/Bte
Forme Rectangle
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 °F à +320 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +160°C
Épaisseur (impériale) 0,0037 in
Épaisseur (métrique) 0,022 mm
Répétition verticale (métrique) 11,35 mm
Dimensions (L x l) 6,35 x 48,26 mm
Longueur (impériale) 0,25 in
Longueur (métrique) 6.35 mm
Largeur (impériale) 1,9 in
Largeur (métrique) 48,26 mm
Hauteur (métrique) 6,35 mm
Poids (métrique) 0,1 kg
Alternate Part Number B33-635-488