Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester
Code produit 13531460
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparente
Conditionnement:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
13531460 Transparente 1 BX
13521460 Blanc 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13531460 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142886
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester sont idéales pour le suivi des actifs, l'étiquetage des codes-barres, des cartes de circuits imprimés, des composants et des équipements, des données et des télécommunications, des équipements électriques, l'identification générale, l'étiquetage des stocks et des inspections.
  • Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué CSA, reconnu UL
Description Étiquettes en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Transparente
Affichage Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des composants et équipements, étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300, i5300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 1500 étiquettes/boîte
Quantité 1500/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 76,2 x 25,4 mm (l x H)
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -94 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Répétition verticale (métrique) 28,6 mm
Calibre de fil 10 AWG
Dimensions (L x l) 25,40 x 76,20 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-18-430