Learn More
Brady™ Marqueurs de marquage photoluminescents en polyester
Code produit. 11731965
Click to view available options
Texte affiché:
Arrière de poignée - tourner à droite
Arrière de poignée - tourner à gauche
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11731965
Marque: Brady™ 224075
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
Alternate Part Number DOOR HANDLE Left Turn Photolum 100x250mm
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Longue luminescence en polyester
À utiliser avec (application) Panneaux de sortie et directionnels, identification des alarmes incendie et des extincteurs, marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et systèmes directionnels pour les issues de secours
Hauteur (métrique) 255 mm
Épaisseur 0,049 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 80°C
Dimensions (L x l) 100 x 255 mm
Texte affiché Arrière de poignée - tourner à gauche
Type de produit Marqueur de marquage photoluminescent
Couleur Photoluminescent sur vert